Imprimer
Solutions étalon de conductivité
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
84131.260EA 44 EUR
84131.260 84132.260 84133.260 84134.230 84135.260 84136.260 84137.260 84138.260 84139.260 84140.260 84141.260 84142.260 84143.260 84144.260 84145.260 84146.260 84131.180 84135.180 84135.290 84136.180 84136.290 84107.260 84108.260 84149.260 85917.260 85918.260 85919.260
Solutions étalon de conductivité
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Gamme complète d'étalons certifiés, de valeurs comprises entre 1,3 et 500000 µs pour remplir tous les critères de l'analyse électrochimique.
  • Précision à ±1%
  • Traçabilité NIST, conforme aux exigences Ph. Eur. et USP
  • Testé selon des méthodes accréditées par l'INAB conformément à la norme ISO 17025
Valeurs standard (25 °C)
Utilisées pour déterminer la constante de la cellule - Voir les recommandations du fabricant de l'instrument pour le modèle de cellule approprié.
Valeurs supérieures (25 °C)
Ces étalons visent à vérifier que le système de mesure (instrument, sonde et opérateur) peut détecter avec précision les valeurs d'échantillon dans la zone d'intérêt (par exemple, 20 μs/cm pour l'eau à faible conductivité utilisée dans le secteur pharmaceutique, ou 100000 μs/cm pour les échantillons environnementaux).