Imprimer
Tissue cassettes in QuickLoad™ taped stacks, Unisette™, M505T
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M505-10T M505-11T M505-12T M505-2T M505-3T M505-4T M505-5T M505-6T M505-7T M505-8T M505-9T
720-1389EA 218 EUR
720-1389 720-1390 720-1391 720-1392 720-1393 720-1394 720-1395 720-1396 720-1397 720-1398 720-1399
Tissue cassettes in QuickLoad™ taped stacks, Unisette™, M505T
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Moulées dans un polymère acétal haute densité spécial, ces cassettes permettent de maintenir les échantillons immergés dans le liquide, en toute sécurité. Elles sont également totalement résistantes à l'action chimique des solvants histologiques.
  • Identique à la série M505, la série M506 a cependant été spécialement conçue pour maintenir les échantillons de biopsie pendant le processus d'inclusion
  • Disponibles dans des couleurs non métalliques et non cytotoxiques
  • Grâce à un verrou à clip et à un verrou de charnière, la base et le couvercle ne se séparent pas prématurément et l'opérateur peut travailler d'une seule main
Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage approprié. Grâce au couvercle intégré monobloc, l'utilisation de couvercles en acier indépendants est inutile Les couvercles peuvent être ouverts et fermés à volonté et se reverrouillent toujours sans risque de perte d'échantillons. De grandes zones d'étiquetage sont situées sur les deux côtés des cassettes. Zone inscriptible antérieure inclinée à un angle de 35°.
Cdt: 40×25 tours pour un total de 1000 cassettes.