Ces cassettes en polymère acétal à usage unique permettent de maintenir les échantillons de tissus pendant le processus d'inclusion ainsi que pendant le stockage.
- Totalement résistantes à l'action chimique des solvants histologiques
- Grâce au couvercle intégré monobloc, l'utilisation de couvercles en acier indépendants est inutile
- Disponibles dans différentes couleurs
Moulées à partir d'un polymère haute densité spécial, ces cassettes brevetées permettent de maintenir les échantillons immergés, en toute sécurité. Les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage approprié. Elles peuvent être ouvertes et fermées à volonté et se reverrouillent toujours sans risque de perte d'échantillons. Pour plus de commodité, les cassettes comportent de grandes zones d'étiquetage sur trois de leurs côtés. La zone inscriptible antérieure est inclinée à un angle de 45° pour pouvoir utiliser la cassette plus facilement avec certains types d'instruments d'étiquetage.
Cdt: chaque paquet contient 5 distributeurs de 400 cassettes.