Imprimer
Cassettes pour tissus en tours QuickLoad™, Histosette® II, M492T
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M492-10T M492-11T M492-12T M492-2T M492-3T M492-4T M492-5T M492-6T M492-7T M492-8T M492-9T
720-1367EA 579 EUR
720-1367 720-1368 720-1369 720-1370 720-1371 720-1372 720-1373 720-1374 720-1375 720-1376 720-1377
Cassettes pour tissus en tours QuickLoad™, Histosette® II, M492T
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Les cassettes en plastique à usage unique maintiennent les échantillons de tissus pendant le traitement et l'inclusion, ainsi que pendant le stockage.
  • Zone inscriptible antérieure inclinée à 45° pour utiliser la cassette plus facilement avec certains instruments d'étiquetage
  • Disponibles dans des couleurs non métalliques et non cytotoxiques
Moulées dans un acétal polymère haute densité spécial, ces cassettes brevetées permettent de maintenir les échantillons immergés, en toute sécurité, et sont totalement résistantes à l'action chimique des solvants histologiques. Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage approprié. Grâce au couvercle intégré, l'utilisation de couvercles en acier indépendants est inutile. Elles s'ouvrent et se ferment à volonté, et se reverrouillent sans risque de perte d'échantillons. Pour plus de commodité, les cassettes comportent de grandes zones d'étiquetage sur trois côtés.
Cdt: chaque paquet contient cinq distributeurs de 400 cassettes.