Imprimer
Échantillonneurs de poudre, MicroSampler
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5307-2055 5307-0205 5307-2085 5307-0210 5307-1055 5307-1085 5307-1120 5307-0102 5307-0105 5307-0110 5307-2120 5307-0202 5307-0101
331-2191EA 432 EUR
331-2191 331-2192 331-0030 331-0026 331-0027 331-0028 331-0029 331-0022 331-0023 331-0024 331-0031 331-0025 BURK5307-0101
Échantillonneurs de poudre, MicroSampler
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Inox AISI 316 L (1.4404). Le MicroSampler a été spécialement conçu pour collecter de petites quantités de poudre.
  • Echantillonnage ciblé
  • Disponible en différents volumes et longueurs
  • Pointe démontable, nettoyage aisé
  • Autres pointes de différentes tailles disponibles
  • Stérilisable
Des volumes de 0,2 ml, 0,5 ml, 5,0 ml, et 10 ml peuvent être prélevés dans les sacs ou récipients, à différentes profondeurs, de façon simple, rapide, et propre.
Les pointes du Micro-Sampler sont amovibles. Il est donc possible d’utiliser des pointes de différents volumes.
Informations de commande: L'embout et la lance sont à commander séparément.