Imprimer
Échantillonneurs pour liquides, ProfiSampler
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5305-1100 5305-1000
331-0021EA 1070 EUR
331-0021 BURK5305-1000
Échantillonneurs pour liquides, ProfiSampler
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
ProfiSampler, un échantillonneur sous vide de conception robuste, pour un usage en mileu industriel.
  • Trépied garantissant la stabilité du ProfiSampler
  • Contrôle du remplissage, système automatique antiretour et protection antidébordement, grâce à la vanne d'aération intégrée
  • Disponible avec tuyau d'aspiration en PE, PA et PTFE, si une pureté extrême est requise
  • Disponible avec tuyaux d'aspiration droits facilitant le prélèvement, y compris un étui aussi pratique pour transporter des tuyaux neufs que stocker des tuyaux usagés
  • Flacons de prélèvement disponibles en divers matériaux et dimensions
ProfiSampler PP pour prélèvement de substances usuelles, pour acides faibles, bases, détergents, bains chimiques. En polypropylène massif, résistant aux produits chimiques.
ProfiSampler Aluminium pour solvants et liquides inflammables des groupes d'explosion IIA et IIB. Avec filetage pour flacon GL 45 (adapté pour flacon en verre DURAN® à 1000 ml).
Si vous prélèvez des liquides inflammables, il vous faut mettre l'appareil à la terre. Pour ce faire, utilisez un câble de mise à la terre, éventuellement un lot antistatique complémentaire; veuillez en ce cas vous reporter à la rubrique accessoires.
Volume d'aspiration: 200 ml
Pression d'aspiration: 0,5 bar
Hauteur d'aspiration à partir de la surface du liquide: 5 m
Informations de livraison: ProfiSampler PP, composé de : pompe à vide en PP massif, avec pieds de support, vanne d'aération et filetage pour flacon GL 40, 1 flacon PP 250 ml, tuyau d'aspiration PE 10 m (rouleau), 1 couteau pour tuyau, 1 poids en inox V2A (1.4301), 20 plombs à flacons seal-it.
ProfiSampler Aluminium, composé de : pompe à vide en aluminium, avec pieds de support, vanne d'aération et filetage pour flacon GL 45 avec flacon en verre 500 ml, 5 tuyaux d'aspiration PA noirs (220 cm de long, conducteurs), couteau pour tuyau, poids en laiton, 20 plombs à flacons seal-it, câble de mise à la terre.