Imprimer
N,N-Diméthylaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03060.0100 8.03060.1000 8.03060.2500 8.03060.9050 8.03060.0500 8.03060.9035
8.03060.0100EA 25.9 EUR
8.03060.0100 8.03060.1000 8.03060.2500 8.03060.9050 8.03060.0500 8.03060.9035
N,N-Diméthylaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N,N-Diméthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 194
Point de fusion: 2.5
Densité: 0.9559 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 62
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008304
Numéro CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,03261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.2 g/l (20 °C)
Melting Point 2.5 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 192 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.53 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.5582 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 7 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 7.4 (1.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C DIN 51794
Synonyms Dimethylaminobenzene
Hill Formula C8H11N