Imprimer
N,N-Diméthylaniline 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
115920010 115920025 115920050 115920100
ACRO115920010EA 78 EUR
ACRO115920010 ACRO115920025 ACRO115920050 ACRO115920100
N,N-Diméthylaniline 99%
N,N-Diméthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 193…194 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1.5…2.5 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008304
Numéro CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,03261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %