Imprimer
N,N-Diéthylaniline ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10560.0D A10560.0F A10560.AP
A10560.0DEA 449 EUR
A10560.0D A10560.0F A10560.AP
N,N-Diéthylaniline ≥99%
N,N-Diéthylaniline
Purity: 99% CAS No.: 91-66-7 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.24 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5420 Melting Point: -38° Boiling Point: 215-216° Beilstein Reference: 742483 Merck Reference: 14,3114 UN No.: 2432 MDL No.: MFCD00009042
Formule: C₁₀H₁₅N
Poids moléculaire: 149.24 g/mol
Point d'ébullition: 215…216 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0.936
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009042
Numéro CAS: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,03140