Imprimer
N,N-Diéthylaniline 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
181060010 181060025 181062500
ACRO181060010EA 85.5 EUR
ACRO181060010 ACRO181060025 ACRO181062500
N,N-Diéthylaniline 99%
N,N-Diéthylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Point d'ébullition: 215,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0,933 g/cm³
Point éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009042
Numéro CAS: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,03140
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %