Imprimer
Orangé de méthyle ACS, Reag. Ph. Eur.
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
1.01322.0025EA 151 EUR
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
Orangé de méthyle ACS, Reag. Ph. Eur.
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Poids moléculaire: 327.34 g/mol
Point d'ébullition: ∼90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 300 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,06127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 327.34 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
pH 6.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials