Orangé de méthyle ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Physical Form: Crystalline
Appearance: Orange
Odour: Weak, characteristic
pH: 6.5
Melting Point:
Formule:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Poids moléculaire: 327.34 g/mol Point d'ébullition: ∼90 °C (1013 hPa) Point de fusion: >300 °C Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 38 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007502 Numéro CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,6105 |