Imprimer
2-Iodophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13599.06 A13599.14 A13599.22
A13599.06EA 30.3 EUR
A13599.06 A13599.14 A13599.22
2-Iodophénol ≥98%
2-Iodophénol
Purity: 98% CAS No.: 533-58-4 Molecular Formula: C6H5IO Formula Weight: 220.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 186-187°/160mm Beilstein Reference: 1855300 Merck Reference: 14,5035 MDL No.: MFCD00013963
Formule: C₆H₅IO
Point d'ébullition: 186…187 °C (160 mmHg)
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1,947
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013963
Numéro CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,5035