Imprimer
2,4,6-Triiodophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17145.06 A17145.14 A17145.22
A17145.06EA 47.1 EUR
A17145.06 A17145.14 A17145.22
2,4,6-Triiodophénol ≥98%
2,4,6-Triiodophénol
Purity: 98% CAS No.: 609-23-4 Molecular Formula: C6H3I3O Formula Weight: 471.80 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2046861
Formule: C₆H₃I₃O
Poids moléculaire: 471.8 g/mol
Point d'ébullition: 316
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002179
Numéro CAS: 609-23-4
EINECS: 210-186-7