4-Iodoanisole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 696-62-8
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Flash Point:
Formule:
C₇H₇IO Poids moléculaire: 234.04 g/mol Point d'ébullition: 240 °C Point de fusion: 48…52 °C Densité: 1 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001056 Numéro CAS: 696-62-8 EINECS: 211-798-7 |