3-Iodoanisole 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-iodoanisole
Formule:
C₇H₇IO Poids moléculaire: 234.04 g/mol Point d'ébullition: 244…245 °C (760 mmHg) Densité: 1.96 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001048 Numéro CAS: 766-85-8 EINECS: 212-173-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6130 to 1.6150 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |