Imprimer
1-Iodo-4-nitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23950.06 B23950.14 B23950.22
B23950.06EA 38 EUR
B23950.06 B23950.14 B23950.22
1-Iodo-4-nitrobenzène ≥98%
1-Iodo-4-nitrobenzène
Purity: 98+% CAS No.: 636-98-6 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Melting Point: 172-177° Boiling Point: 288-290° MDL No.: MFCD00007299
Formule: C₆H₄INO₂
Point d'ébullition: 288…290 °C
Point de fusion: 172…177 °C
Densité: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007299
Numéro CAS: 636-98-6
EINECS: 211-272-7