Imprimer
1-Iodo-4-nitrobenzène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
122380250 122381000
ACRO122380250EA 101 EUR
ACRO122380250 ACRO122381000
1-Iodo-4-nitrobenzène 99%
1-Iodo-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₄INO₂
Point d'ébullition: 289 °C (772 mmHg)
Point de fusion: 171…173 °C
Densité: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007299
Numéro CAS: 636-98-6
EINECS: 211-272-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %
UV at 270 nm A: ≤0.05
pH 8 to 9
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %