Imprimer
1-Iodo-2-nitrobenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12100.14 A12100.22
A12100.14EA 101 EUR
A12100.14 A12100.22
1-Iodo-2-nitrobenzène ≥97%
1-Iodo-2-nitrobenzène
Purity: 97% CAS No.: 609-73-4 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 288-289° Beilstein Reference: 2044110 MDL No.: MFCD00007088
Formule: C₆H₄INO₂
Point d'ébullition: 288…289 °C
Point de fusion: 48…52 °C
Densité: 1,9186 g/cm³ (75 °C)
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007088
Numéro CAS: 609-73-4
EINECS: 210-200-1