Imprimer
Acide 3-iodobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): m-Iodobenzoic acid
A11515.30 A11515.18 A11515.09
A11515.30EA 628 EUR
A11515.30 A11515.18 A11515.09
Acide 3-iodobenzoïque ≥98%
Acide 3-iodobenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 618-51-9 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 971088
Formule: C₇H₅IO₂
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 186…188 °C
Densité: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002496
Numéro CAS: 618-51-9
EINECS: 210-555-2