Imprimer
4-Iodobenzonitrile 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Iodobenzonitrile
412380250 412380050
ACRO412380250EA 315 EUR
ACRO412380250 ACRO412380050
4-Iodobenzonitrile 99%
4-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
Poids moléculaire: 229.02 g/mol
Point d'ébullition: 285
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051310
Numéro CAS: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene