Imprimer
2-Iodobenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L17446.03 L17446.06
L17446.03EA 116 EUR
L17446.03 L17446.06
2-Iodobenzaldéhyde ≥98%
2-Iodobenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 26260-02-6 Molecular Formula: C7H5IO Formula Weight: 232.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 36-37° Boiling Point: 102°/3mm Beilstein Reference: 1927296 MDL No.: MFCD00039570
Formule: C₇H₅IO
Point d'ébullition: 102 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 36…37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039570
Numéro CAS: 26260-02-6