2-Iodobenzaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅IO Point d'ébullition: 129 °C (14 mmHg) Point de fusion: 34…38 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00039570 Numéro CAS: 26260-02-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Powder or low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 38 °C |
GC | ≥97.5 % |