Iodobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Phenyliodide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₅I Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa) Point de fusion: –30 °C Densité: 1,838 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001029 Numéro CAS: 591-50-4 EINECS: 209-719-6 Indice Merck: 13,05051 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.34 g/l (30 °C) (experimental) |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 204.01 g/mol |
Boiling Point | 187 - 189 °C |
Vapor Pressure | 1.41 hPa (25 °C) |
Flash Point | 77 °C |
Refractive Index | 1.6198 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.83 g/cm3 (20 °C) |