Iodobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Phenyliodide
Purity: 98%
CAS No.: 591-50-4
Molecular Formula: C6H5I
Formula Weight: 204.01
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.826
Refractive Index: 1.6200
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Aromatic
Melting Point: -31°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1446140
Merck Reference: 14,5029
MDL No.: MFCD00001029
Formule:
C₆H₅I Point d'ébullition: 188…189 °C Point de fusion: –31 °C Densité: 1,826 Point éclair: 74 °C (165 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001029 Numéro CAS: 591-50-4 EINECS: 209-719-6 Indice Merck: 14,5029 |