Iodobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Phenyliodide
Formule:
C₆H₅I Point d'ébullition: 188 °C (760 mmHg) Point de fusion: –29 °C Densité: 1,82 g/cm³ Point éclair: 74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001029 Numéro CAS: 591-50-4 EINECS: 209-719-6 Indice Merck: 13,05051 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6180 to 1.6200 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |