1,4-Diiodobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄I₂ Poids moléculaire: 329.91 g/mol Point d'ébullition: 285 °C (760 mmHg) Point de fusion: 128…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001054 Numéro CAS: 624-38-4 EINECS: 210-842-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige to tan Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 133 °C |
GC | ≥97.5 % |