1,2-Diiodobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄I₂ Poids moléculaire: 329.91 g/mol Point d'ébullition: 152 °C (15 mmHg) Densité: 2.52 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001038 Numéro CAS: 615-42-9 EINECS: 210-425-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |