4-Fluorophénol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
Purity: 99%
CAS No.: 371-41-5
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 68°(154°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1362752
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002316
Formule:
C₆H₅FO Point d'ébullition: 185…188 °C Point de fusion: 44…50 °C Densité: 1,22 Point éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002316 Numéro CAS: 371-41-5 EINECS: 206-736-0 UN: 2923 ADR: 8,III |