Imprimer
4-Fluorophénol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
119560250 119561000
ACRO119560250EA 53 EUR
ACRO119560250 ACRO119561000
4-Fluorophénol 99%
4-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…49 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002316
Numéro CAS: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to pink Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 49 °C
GC ≥98.5 %