Imprimer
3-Fluorophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13598.09 A13598.18
A13598.09EA 61.4 EUR
A13598.09 A13598.18
3-Fluorophénol ≥98%
3-Fluorophénol
Purity: 98% CAS No.: 372-20-3 Molecular Formula: C6H5FO Formula Weight: 112.10 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5140 Odour: Phenol-like Melting Point: 12-14° Boiling Point: 177-179° Beilstein Reference: 1904536 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002254
Formule: C₆H₅FO
Point d'ébullition: 177…179 °C
Point de fusion: 12…14 °C
Densité: 1,246
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002254
Numéro CAS: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2922
ADR: 8,III