Imprimer
2-Fluorophénol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): o-Fluorophenol
119540100 119541000 119545000
ACRO119540100EA 36 EUR
ACRO119540100 ACRO119541000 ACRO119545000
2-Fluorophénol 98%
2-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
Point d'ébullition: 152 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 16,1 °C
Densité: 1,256 g/cm³
Point éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002155
Numéro CAS: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5134 to 1.5154 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered