Imprimer
2-Fluoro-6-nitrophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L08851.03 L08851.06
L08851.03EA 74.3 EUR
L08851.03 L08851.06
2-Fluoro-6-nitrophénol ≥98%
2-Fluoro-6-nitrophénol
Purity: 98+% CAS No.: 1526-17-6 Molecular Formula: C6H4FNO3 Formula Weight: 157.10 Melting Point: 91-94° Beilstein Reference: 1870307
Formule: C₆H₄FNO₃
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042446
Numéro CAS: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4