Imprimer
2,3-Difluorophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16971.03 A16971.06
A16971.03EA 39.1 EUR
A16971.03 A16971.06
2,3-Difluorophénol ≥98%
2,3-Difluorophénol
Purity: 98+% CAS No.: 6418-38-8 Molecular Formula: C6H4F2O Formula Weight: 130.09 Flash Point: 56°(132°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 53-55°/25mm Beilstein Reference: 2082265 UN No.: 2921 MDL No.: MFCD00010262
Formule: C₆H₄F₂O
Point d'ébullition: 53…55 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 34…38 °C
Point éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010262
Numéro CAS: 6418-38-8
UN: 2921
ADR: 8,II