3,4-Difluoroanisole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 115144-40-6
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4680
Beilstein Reference: 6717610
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010730
Formule:
C₇H₆F₂O Poids moléculaire: 144.12 g/mol Point d'ébullition: 139 Point de fusion: –30 °C Densité: 1.214 Point éclair: 55 °C (131 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010730 Numéro CAS: 115144-40-6 UN: 1993 ADR: 3 III |