1-Fluoro-2,4-dinitrobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,3-Dinitro-4-fluorobenzène
Formule:
C₆H₃FN₂O₄ Point d'ébullition: 296 °C Point de fusion: 23…26 °C Densité: 1,48 g/cm³ Point éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007056 Numéro CAS: 70-34-8 EINECS: 200-734-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,04199 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5675 to 1.5705 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Suitability | (for precip. of Fe, etc.) Passes test |