1-Fluoro-4-nitrobenzène 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Formule:
C₆H₄FNO₂ Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa) Point de fusion: 27 °C Densité: 1,33 g/cm³ Point éclair: 83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007282 Numéro CAS: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to dark brown Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |