1-Fluoro-3-nitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Fluoronitrobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 402-67-5
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: 2°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 1862210
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007196
Formule:
C₆H₄FNO₂ Point d'ébullition: 204…206 °C Point de fusion: 2 °C Densité: 1,325 Point éclair: 76 °C (168 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007196 Numéro CAS: 402-67-5 EINECS: 206-953-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |