Imprimer
1-Fluoro-2-nitrobenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13852.0B A13852.18 A13852.30
A13852.0BEA 401 EUR
A13852.0B A13852.18 A13852.30
1-Fluoro-2-nitrobenzène ≥99%
1-Fluoro-2-nitrobenzène
Purity: 99% CAS No.: 1493-27-2 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Flash Point: 94°(201°F) Physical Form: Liquid Density: 1.340 Refractive Index: 1.5317 Melting Point: -8° Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 607262 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007048
Formule: C₆H₄FNO₂
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,340
Point éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007048
Numéro CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III