Imprimer
1-Fluoro-2-nitrobenzène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
119480100 119480500 119482500
ACRO119480100EA 31.4 EUR
ACRO119480100 ACRO119480500 ACRO119482500
1-Fluoro-2-nitrobenzène 99%
1-Fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄FNO₂
Point d'ébullition: 215 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 9…6 °C
Densité: 1,335 g/cm³
Point éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007048
Numéro CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5307 to 1.5327 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %