Imprimer
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
A13249.14 A13249.22 A13249.36
A13249.14EA 33.6 EUR
A13249.14 A13249.22 A13249.36
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène ≥98%
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène
Purity: 98% CAS No.: 446-35-5 Molecular Formula: C6H3F2NO2 Formula Weight: 159.09 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5130 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 2048034 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007050
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point d'ébullition: 203…204 °C
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,450
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007050
Numéro CAS: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III