Imprimer
4-Fluoro-3-nitroaniline 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
168400250 168401000 168400050
ACRO168400250EA 67.7 EUR
ACRO168400250 ACRO168401000 ACRO168400050
4-Fluoro-3-nitroaniline 99%
4-Fluoro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Point de fusion: 96…99 °C
Densité: 0,43 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007833
Numéro CAS: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
GC ≥98.5 %