4-Fluoroaniline ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 371-40-4
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Recognizable
Melting Point: -2°
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 742030
Merck Reference: 14,4169
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007829
Formule:
C₆H₆FN Point d'ébullition: 186…187 °C Point de fusion: –2 °C Densité: 1,158 Point éclair: 73 °C (163 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007829 Numéro CAS: 371-40-4 EINECS: 206-735-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,4169 |