3-Fluoroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 372-19-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 1305471
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007758
Formule:
C₆H₆FN Point d'ébullition: 186…187 °C Point de fusion: –2 °C Densité: 1,156 Point éclair: 77 °C (170 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007758 Numéro CAS: 372-19-0 EINECS: 206-747-0 UN: 2941 ADR: 6.1,III |