2-Fluoroaniline 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆FN Point d'ébullition: 182…183 °C (760 mmHg) Point de fusion: –29 °C Densité: 1,151 g/cm³ Point éclair: 60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007642 Numéro CAS: 348-54-9 EINECS: 206-478-9 UN: 1992 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |