1-Fluoro-4-iodobenzène 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Fluoroiodobenzene
Formule:
C₆H₄FI Point d'ébullition: 182…184 °C (760 mmHg) Point de fusion: –20 °C Densité: 1,925 g/cm³ Point éclair: 68 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001052 Numéro CAS: 352-34-1 EINECS: 206-522-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |