Imprimer
1-Fluoro-3-iodobenzène 99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoroiodobenzene
204480050 204480250
ACRO204480050EA 37.8 EUR
ACRO204480050 ACRO204480250
1-Fluoro-3-iodobenzène 99% stabilisé
1-Fluoro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₄FI
Point d'ébullition: 77…78 °C (19 mmHg)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1,89 g/cm³
Point éclair: 67 °C
Numéro MDL: MFCD00001044
Numéro CAS: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper