1-Fluoro-2-iodobenzène ≥99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Stabilisation:
stabilisé avec cuivre
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 348-52-7
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5900
Melting Point: -43° to -40°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 2039770
MDL No.: MFCD00001031
Formule:
C₆H₄FI Point d'ébullition: 188…189 °C Point de fusion: –43 °C to –40 °C Densité: 1,903 Point éclair: 71 °C (159 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001031 Numéro CAS: 348-52-7 EINECS: 206-477-3 |