Imprimer
1,3-Difluoro-4-iodobenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
A10798.09 A10798.18
A10798.09EA 38.7 EUR
A10798.09 A10798.18
1,3-Difluoro-4-iodobenzène ≥99%
1,3-Difluoro-4-iodobenzène
Purity: 99% CAS No.: 2265-93-2 Molecular Formula: C6H3F2I Formula Weight: 239.99 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5580 Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 2081078 MDL No.: MFCD00040151
Formule: C₆H₃F₂I
Point d'ébullition: 175…176 °C
Densité: 2,006
Point éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040151
Numéro CAS: 2265-93-2