Imprimer
Acide 6-fluoroanthranilique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
A10919.03 A10919.06 A10919.14
A10919.03EA 43.4 EUR
A10919.03 A10919.06 A10919.14
Acide 6-fluoroanthranilique 98%
Acide 6-fluoroanthranilique
Purity: 98% CAS No.: 434-76-4 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 165-167° Beilstein Reference: 3540926
Formule: C₇H₆FNO₂
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067781
Numéro CAS: 434-76-4